Merck
BDPH9BCDB3BC
Bide Pharmatech
(4-(Methoxymethyl)cyclohexyl)methanol
Sinónimos:
(4-(methoxymethyl)cyclohexyl)methanol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C9H18O2
Número CAS:
Peso molecular:
158.24
MDL number:
El producto BDPH9BCDB3BC no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C9H18O2/c1-11-7-9-4-2-8(6-10)3-5-9/h8-10H,2-7H2,1H3
Inchi Key
KSIFEWSPJQDERU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)