Merck
BDPH9BCDB87F
Bide Pharmatech
4-Fluorobenzofuran-7-carbaldehyde
Sinónimos:
4-fluoro-1-benzofuran-7-carbaldehyde
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
El producto BDPH9BCDB87F no se vende actualmente en su país.
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C9H5O2F1
Número CAS:
Peso molecular:
164.14
MDL number:
El producto BDPH9BCDB87F no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C9H5FO2/c10-8-2-1-6(5-11)9-7(8)3-4-12-9/h1-5H
Inchi Key
MBVFRSJFKMJRHA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)