Merck
BDPH9BCDBABA
Bide Pharmatech
2,5-Dihydroxyterephthalohydrazide
Sinónimos:
2,5-dihydroxyterephthalohydrazide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C8H10O4N4
Número CAS:
Peso molecular:
226.19
MDL number:
El producto BDPH9BCDBABA no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C8H10N4O4/c9-11-7(15)3-1-5(13)4(2-6(3)14)8(16)12-10/h1-2,13-14H,9-10H2,(H,11,15)(H,12,16)
Inchi Key
DQZASJMFKRPEEF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)