Merck
BDPH9BCDBBE2
Bide Pharmatech
2,5-Diethoxytetrahydrofuran
Sinónimos:
2,5-diethoxytetrahydrofuran
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C8H16O3
Número CAS:
Peso molecular:
160.21
MDL number:
El producto BDPH9BCDBBE2 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C8H16O3/c1-3-9-7-5-6-8(11-7)10-4-2/h7-8H,3-6H2,1-2H3
Inchi Key
ZLKHNURELCONBB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Danger
pictograms
Flame
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)