Merck
BDPH9BCDC032
Bide Pharmatech
(11aS)-3,7-Di-9-anthracenyl-10,11,12,13-tetrahydro-5-hydroxy-diindeno[7,1-de:1',7'-fg][1,3,2]dioxaphosphocin-5-oxide
Sinónimos:
3,7-di(anthracen-9-yl)-12-hydroxy-4,5,6,7-tetrahydrodiindeno[7,1-de:1',7'-fg][1,3,2]dioxaphosphocine 12-oxide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
El producto BDPH9BCDC032 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C45H31O4P/c46-50(47)48-39-19-9-18-36-38(42-33-16-7-3-12-29(33)25-30-13-4-8-17-34(30)42)26-45(43(36)39)23-22-37-35(20-21-40(49-50)44(37)45)41-31-14-5-1-10-27(31)24-28-11-2-6-15-32(28)41/h1-21,24-25,38H,22-23,26H2,(H,46,47)
Inchi Key
XQYKGXZHTZQIGY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystal
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)