Merck
BDPH9BCDC8BC
Bide Pharmatech
5,5'-(Naphthalene-2,6-diyl)diisophthalic acid
Sinónimos:
5,5'-(naphthalene-2,6-diyl)diisophthalic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C26H16O8
Número CAS:
Peso molecular:
456.41
MDL number:
El producto BDPH9BCDC8BC no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C26H16O8/c27-23(28)19-7-17(8-20(11-19)24(29)30)15-3-1-13-5-16(4-2-14(13)6-15)18-9-21(25(31)32)12-22(10-18)26(33)34/h1-12H,(H,27,28)(H,29,30)(H,31,32)(H,33,34)
Inchi Key
CYKPOGLPCGBVSQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)