Merck
BDPH9BCDCA71
Bide Pharmatech
2-(1,3-Dithian-2-yl)ethanol
Sinónimos:
2-(1,3-dithian-2-yl)ethan-1-ol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C6H12O1S2
Número CAS:
Peso molecular:
164.29
MDL number:
El producto BDPH9BCDCA71 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C6H12OS2/c7-3-2-6-8-4-1-5-9-6/h6-7H,1-5H2
Inchi Key
YBACVTHKZMQAJF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)