Acerca de este artículo
El producto BDPH9BCDCA89 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C6HCl3F3N/c7-3-1-2(6(10,11)12)4(8)5(9)13-3/h1H
Inchi Key
KCMZCZXPLOZOGG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8°C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?