Merck
BDPH9BCDCBDE
Bide Pharmatech
N-Benzylpiperazine-1-carboxamide
Sinónimos:
N-benzyl-1-piperazinecarboxamide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C12H17O1N3
Número CAS:
Peso molecular:
219.29
MDL number:
El producto BDPH9BCDCBDE no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C12H17N3O/c16-12(15-8-6-13-7-9-15)14-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,13H,6-10H2,(H,14,16)
Inchi Key
YBTIOCICPPSYEP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)