Merck
BDPH9BCDCD30
Bide Pharmatech
tert-Butyl 3-acetylbenzoate
Sinónimos:
tert-butyl 3-acetylbenzoate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C13H16O3
Número CAS:
Peso molecular:
220.27
MDL number:
El producto BDPH9BCDCD30 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C13H16O3/c1-9(14)10-6-5-7-11(8-10)12(15)16-13(2,3)4/h5-8H,1-4H3
Inchi Key
YESSMNWGVXXGJB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Viscous liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)