Merck
BDPH9BCDCE99
Bide Pharmatech
1-(4-Bromobutyl)-4-vinylbenzene
Sinónimos:
1-(4-bromobutyl)-4-vinylbenzene
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
El producto BDPH9BCDCE99 no se vende actualmente en su país.
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C12H15Br1
Número CAS:
Peso molecular:
239.16
MDL number:
El producto BDPH9BCDCE99 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C12H15Br/c1-2-11-6-8-12(9-7-11)5-3-4-10-13/h2,6-9H,1,3-5,10H2
Inchi Key
UCDGLMPOKKXSDM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)