Merck
BDPH9BCDCFCB
Bide Pharmatech
7-Bromo-2-chloro-5H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidine
Sinónimos:
7-bromo-2-chloro-5H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C6H3N3Cl1Br1
Número CAS:
Peso molecular:
232.47
MDL number:
El producto BDPH9BCDCFCB no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C6H3BrClN3/c7-3-1-9-4-2-10-6(8)11-5(3)4/h1-2,9H
Inchi Key
XVPYDBHFZKKIDV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)