Merck
BDPH9BCDE2EB
Bide Pharmatech
1-Bromo-4-(2-methoxyethoxy)benzene
Sinónimos:
1-bromo-4-(2-methoxyethoxy)benzene
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C9H11O2Br1
Número CAS:
Peso molecular:
231.09
MDL number:
El producto BDPH9BCDE2EB no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C9H11BrO2/c1-11-6-7-12-9-4-2-8(10)3-5-9/h2-5H,6-7H2,1H3
Inchi Key
DQKTZKYEOYBUSN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow - Light-red to Brown Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)