Merck
BDPH9BCDE4E6
Bide Pharmatech
1-Cyclobutyl-2,2,2-trifluoroethan-1-amine hydrochloride
Sinónimos:
1-cyclobutyl-2,2,2-trifluoroethan-1-amine hydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C6H11N1Cl1F3
Número CAS:
Peso molecular:
189.61
MDL number:
El producto BDPH9BCDE4E6 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C6H10F3N.ClH/c7-6(8,9)5(10)4-2-1-3-4;/h4-5H,1-3,10H2;1H
Inchi Key
HHUPGJBPRKSYMW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)