Merck
BDPH9BCDEDBB
Bide Pharmatech
2-Methoxybenzene-1,4-diamine
Sinónimos:
2-methoxy-1,4-benzenediamine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
El producto BDPH9BCDEDBB no se vende actualmente en su país.
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C7H10O1N2
Número CAS:
Peso molecular:
138.17
MDL number:
El producto BDPH9BCDEDBB no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C7H10N2O/c1-10-7-4-5(8)2-3-6(7)9/h2-4H,8-9H2,1H3
Inchi Key
HGUYBLVGLMAUFF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)