Merck
BDPH9BCDEFBB
Bide Pharmatech
6-Hydroxy-3-methylindazole
Sinónimos:
3-methyl-1H-indazol-6-ol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C8H8O1N2
Número CAS:
Peso molecular:
148.16
MDL number:
El producto BDPH9BCDEFBB no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C8H8N2O/c1-5-7-3-2-6(11)4-8(7)10-9-5/h2-4,11H,1H3,(H,9,10)
Inchi Key
WTNPPQUZRFSUQF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)