Merck
BDPH9BCDF033
Bide Pharmatech
6-Cyano-1-tetralone
Sinónimos:
5-oxo-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalenecarbonitrile
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C11H9O1N1
Número CAS:
Peso molecular:
171.2
MDL number:
El producto BDPH9BCDF033 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C11H9NO/c12-7-8-4-5-10-9(6-8)2-1-3-11(10)13/h4-6H,1-3H2
Inchi Key
FGWRKZJKRYCDOF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow to brown to yellow-brown powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)