Merck
BDPH9BCDF2FA
Bide Pharmatech
1-(2-Chlorophenyl)butane-1,3-dione
Sinónimos:
1-(2-chlorophenyl)-1,3-butanedione
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C10H9O2Cl1
Número CAS:
Peso molecular:
196.63
MDL number:
El producto BDPH9BCDF2FA no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C10H9ClO2/c1-7(12)6-10(13)8-4-2-3-5-9(8)11/h2-5H,6H2,1H3
Inchi Key
CYPYOGOPKDBEFY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale yellow to yellow liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)