Merck
BDPH9BCDF4EB
Bide Pharmatech
((4-Bromophenyl)ethynyl)triisopropylsilane
Sinónimos:
((4-bromophenyl)ethynyl)triisopropylsilane
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C17H25Br1Si1
Número CAS:
Peso molecular:
337.37
MDL number:
El producto BDPH9BCDF4EB no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C17H25BrSi/c1-13(2)19(14(3)4,15(5)6)12-11-16-7-9-17(18)10-8-16/h7-10,13-15H,1-6H3
Inchi Key
PTRSRXSVQYRPGE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)