Merck
BDPH9BCDF80F
Bide Pharmatech
1-Fluoro-2,3-dimethoxybenzene
Sinónimos:
1-fluoro-2,3-dimethoxybenzene
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C8H9O2F1
Número CAS:
Peso molecular:
156.16
MDL number:
El producto BDPH9BCDF80F no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C8H9FO2/c1-10-7-5-3-4-6(9)8(7)11-2/h3-5H,1-2H3
Inchi Key
MNBADDMXGOBTIC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
colorless Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)