Merck
BDPH9BCDFD0D
Bide Pharmatech
8-Methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)quinoline
Sinónimos:
8-methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)quinoline
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C16H20O2N1B1
Número CAS:
Peso molecular:
269.15
MDL number:
El producto BDPH9BCDFD0D no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C16H20BNO2/c1-11-8-9-13(12-7-6-10-18-14(11)12)17-19-15(2,3)16(4,5)20-17/h6-10H,1-5H3
Inchi Key
VZGVWEMFQCGKIS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)