Merck
BDPH9BCDFD2D
Bide Pharmatech
1-(((2R,3R,4R,5R,6R)-3-Acetamido-4,5-diacetoxy-6-(acetoxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-16,16-bis((3-((3-(5-(((2R,3R,4R,5R,6R)-3-acetamido-4,5-diacetoxy-6-(acetoxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)pentanamido)propyl)amino)-3-oxopropoxy)methyl)-5,11,18-trioxo-14-oxa-6,10,17-triazanonacosan-29-oic acid
Sinónimos:
1-(((2R,3R,4R,5R,6R)-4,5-diacetoxy-6-(acetoxymethyl)-3-((1-hydroxyethylidene)amino)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-16,16-bis((3-((3-((5-(((2R,3R,4R,5R,6R)-4,5-diacetoxy-6-(acetoxymethyl)-3-((1-hydroxyethylidene)amino)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-1-hydroxypentylidene)amino)propyl)imino)-3-hydroxypropoxy)methyl)-5,11,18-trihydroxy-14-oxa-6,10,17-triazanonacosa-5,10,17-trien-29-oic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
El producto BDPH9BCDFD2D no se vende actualmente en su país.
El producto BDPH9BCDFD2D no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C91H148N10O39/c1-56(102)98-79-85(135-65(10)111)82(132-62(7)108)68(50-129-59(4)105)138-88(79)126-44-24-21-30-71(114)92-38-27-41-95-74(117)35-47-123-53-91(101-77(120)33-19-17-15-13-14-16-18-20-34-78(121)122,54-124-48-36-75(118)96-42-28-39-93-72(115)31-22-25-45-127-89-80(99-57(2)103)86(136-66(11)112)83(133-63(8)109)69(139-89)51-130-60(5)106)55-125-49-37-76(119)97-43-29-40-94-73(116)32-23-26-46-128-90-81(100-58(3)104)87(137-67(12)113)84(134-64(9)110)70(140-90)52-131-61(6)107/h68-70,79-90H,13-55H2,1-12H3,(H,92,114)(H,93,115)(H,94,116)(H,95,117)(H,96,118)(H,97,119)(H,98,102)(H,99,103)(H,100,104)(H,101,120)(H,121,122)/t68-,69-,70-,79-,80-,81-,82+,83+,84+,85-,86-,87-,88-,89-,90-/m1/s1
Inchi Key
DHFOAYZFYXIPOR-CIGQGGIZSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)