Merck
BDPH9BCDFF9F
Bide Pharmatech
N,N',N''-tributyl-1-methylsilanetriamine
Sinónimos:
N,N,N-tributyl(methyl)silanetriamine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C13H33N3Si1
Número CAS:
Peso molecular:
259.51
MDL number:
El producto BDPH9BCDFF9F no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C13H33N3Si/c1-5-8-11-14-17(4,15-12-9-6-2)16-13-10-7-3/h14-16H,5-13H2,1-4H3
Inchi Key
GJQSLHYMHWQOQY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)