Merck
BDPH9BCE094E
Bide Pharmatech
3-(Methyl(phenyl)amino)propanoic acid hydrochloride
Sinónimos:
3-(methylanilino)propanoic acid hydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C10H14O2N1Cl1
Número CAS:
Peso molecular:
215.68
MDL number:
El producto BDPH9BCE094E no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C10H13NO2.ClH/c1-11(8-7-10(12)13)9-5-3-2-4-6-9;/h2-6H,7-8H2,1H3,(H,12,13);1H
Inchi Key
MBLOJVFMUQAGEJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)