Merck
BDPH9C020C19
Bide Pharmatech
Ethyl 2-(trans-4-aminocyclohexyl)acetate
Sinónimos:
ethyl (4-aminocyclohexyl)acetate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
El producto BDPH9C020C19 no se vende actualmente en su país.
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C10H19O2N1
Número CAS:
Peso molecular:
185.27
MDL number:
El producto BDPH9C020C19 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C10H19NO2/c1-2-13-10(12)7-8-3-5-9(11)6-4-8/h8-9H,2-7,11H2,1H3/t8-,9-
Inchi Key
SBVCDGKSVSHGFL-KYZUINATSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless or white to yellow liquid or low-melting solid
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)