Merck
BDPH9C021A98
Bide Pharmatech
2-Butyl-5-isobutylthiophene
Sinónimos:
2-butyl-5-isobutylthiophene
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C12H20S1
Número CAS:
Peso molecular:
196.36
MDL number:
El producto BDPH9C021A98 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C12H20S/c1-4-5-6-11-7-8-12(13-11)9-10(2)3/h7-8,10H,4-6,9H2,1-3H3
Inchi Key
HJCWKWZVISNUOT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)