Merck
BDPH9C021B3C
Bide Pharmatech
2,3,7,8,12,13,17,18-Octaethyl-21H,23H-porphine palladium(II)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
El producto BDPH9C021B3C no se vende actualmente en su país.
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)