Merck
BDPH9C021B6B
Bide Pharmatech
2,3-Dibromo-6,7-dimethoxynaphthalene
Sinónimos:
2,3-dibromo-6,7-dimethoxynaphthalene
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C12H10O2Br2
Número CAS:
Peso molecular:
346.02
MDL number:
El producto BDPH9C021B6B no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C12H10Br2O2/c1-15-11-5-7-3-9(13)10(14)4-8(7)6-12(11)16-2/h3-6H,1-2H3
Inchi Key
DRAJHZDZSNDNJC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)