Merck
BDPH9C021BB7
Bide Pharmatech
(S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(2-isopropylphenyl)propanoic acid
Sinónimos:
(S)-2-((((9H-fluoren-9-yl)methoxy)(hydroxy)methylene)amino)-3-(2-isopropylphenyl)propanoic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
El producto BDPH9C021BB7 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C27H27NO4/c1-17(2)19-10-4-3-9-18(19)15-25(26(29)30)28-27(31)32-16-24-22-13-7-5-11-20(22)21-12-6-8-14-23(21)24/h3-14,17,24-25H,15-16H2,1-2H3,(H,28,31)(H,29,30)/t25-/m0/s1
Inchi Key
MBBMHQOMRWBJGH-VWLOTQADSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)