Acerca de este artículo
El producto BDPH9C021BCD no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C15H13BrN2O/c16-12-6-7-14(17-9-12)15-18-13(10-19-15)8-11-4-2-1-3-5-11/h1-7,9,13H,8,10H2/t13-/m0/s1
Inchi Key
RAKCIORFQZQCIL-ZDUSSCGKSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%99%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
hstatements
signalword
Warning
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?