Merck
BDPH9C021C77
Bide Pharmatech
rel-((2R,3R)-2-Methylpiperidin-3-yl)methanol
Sinónimos:
((2R,3R)-2-methylpiperidin-3-yl)methanol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C7H15O1N1
Número CAS:
Peso molecular:
129.2
MDL number:
El producto BDPH9C021C77 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C7H15NO/c1-6-7(5-9)3-2-4-8-6/h6-9H,2-5H2,1H3/t6-,7+/m1/s1
Inchi Key
DAAYDZZFCLQTFA-RQJHMYQMSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)