Merck
BDPH9C021C8C
Bide Pharmatech
4-Amino-1H-pyrazol-3(2H)-one
Sinónimos:
4-amino-1H-pyrazol-3-ol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C3H5O1N3
Número CAS:
Peso molecular:
99.09
MDL number:
El producto BDPH9C021C8C no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C3H5N3O/c4-2-1-5-6-3(2)7/h1H,4H2,(H2,5,6,7)
Inchi Key
NATMWGYJBMRROQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)