Merck
BDPH9C021CD0
Bide Pharmatech
H-Ser(tBu)-OH
Sinónimos:
(2S)-2-amino-3-tert-butoxypropanoic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
El producto BDPH9C021CD0 no se vende actualmente en su país.
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C7H15O3N1
Número CAS:
Peso molecular:
161.2
MDL number:
El producto BDPH9C021CD0 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C7H15NO3/c1-7(2,3)11-4-5(8)6(9)10/h5H,4,8H2,1-3H3,(H,9,10)/t5-/m0/s1
Inchi Key
DDCPKNYKNWXULB-YFKPBYRVSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder / Colour: White - Almost white
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)