Merck
BDPH9C021CFA
Bide Pharmatech
(R)-3-Amino-3-(4-chlorophenyl)propanoic acid
Sinónimos:
(3R)-3-amino-3-(4-chlorophenyl)propanoic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C9H10O2N1Cl1
Número CAS:
Peso molecular:
199.64
MDL number:
El producto BDPH9C021CFA no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C9H10ClNO2/c10-7-3-1-6(2-4-7)8(11)5-9(12)13/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13)/t8-/m1/s1
Inchi Key
BXGDBHAMTMMNTO-MRVPVSSYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Exclamation mark
hstatements
signalword
Warning
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)