Merck
BDPH9C021D04
Bide Pharmatech
rel-(1R,4E,pS)-Cyclooct-4-enol
Sinónimos:
4-cycloocten-1-ol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C8H14O1
Número CAS:
Peso molecular:
126.2
MDL number:
El producto BDPH9C021D04 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C8H14O/c9-8-6-4-2-1-3-5-7-8/h1-2,8-9H,3-7H2/b2-1-
Inchi Key
UCPDHOTYYDHPEN-UPHRSURJSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%14
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Storage temp.
Inert atmosphere, store in freezer, under -20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Danger
pictograms
Corrosion
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)