Merck
BDPH9C021D1E
Bide Pharmatech
(R)-2-(Dimethylamino)propanoic acid
Sinónimos:
(2R)-2-(dimethylamino)propanoic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C5H11O2N1
Número CAS:
Peso molecular:
117.15
MDL number:
El producto BDPH9C021D1E no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C5H11NO2/c1-4(5(7)8)6(2)3/h4H,1-3H3,(H,7,8)/t4-/m1/s1
Inchi Key
QCYOIFVBYZNUNW-SCSAIBSYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)