Merck
BDPH9C021DB2
Bide Pharmatech
(1R)-1-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Sinónimos:
(1R)-1-phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
El producto BDPH9C021DB2 no se vende actualmente en su país.
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C15H15N1
Número CAS:
Peso molecular:
209.29
MDL number:
El producto BDPH9C021DB2 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C15H15N/c1-2-7-13(8-3-1)15-14-9-5-4-6-12(14)10-11-16-15/h1-9,15-16H,10-11H2/t15-/m1/s1
Inchi Key
PRTRSEDVLBBFJZ-OAHLLOKOSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)