Merck
BDPH9C021DCA
Bide Pharmatech
(trans,trans)-4-Propyl-4'-vinyl-1,1'-bi(cyclohexane)
Sinónimos:
(1s,1'r,4R,4'R)-4-propyl-4'-vinyl-1,1'-bi(cyclohexane)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
El producto BDPH9C021DCA no se vende actualmente en su país.
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C17H30
Número CAS:
Peso molecular:
234.43
MDL number:
El producto BDPH9C021DCA no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C17H30/c1-3-5-15-8-12-17(13-9-15)16-10-6-14(4-2)7-11-16/h4,14-17H,2-3,5-13H2,1H3/t14-,15-,16-,17-
Inchi Key
KHDBEDDPFRHGCN-GARHLSDISA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless or White to Almost white Solid or Liquid
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)