Acerca de este artículo
El producto BDPH9C021DE2 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C11H14N2O4/c12-6-9(10(14)15)13-11(16)17-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,12H2,(H,13,16)(H,14,15)/t9-/m1/s1
Inchi Key
FOXRXVSTFGNURG-SECBINFHSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: powder Colour: white
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?