Merck
BDPH9C021F9D
Bide Pharmatech
Certepetide
Sinónimos:
2,2'-((3S,6R,11R,14S,20S,23S,31aS)-23-(4-aminobutyl)-14-(3-guanidinopropyl)-1,4,12,15,18,21,24-heptahydroxy-6-(hydroxy(imino)methyl)-11-((1-hydroxyethylidene)amino)-27-oxo-6,7,10,11,14,17,20,23,26,27,29,30,31,31a-tetradecahydro-3H-pyrrolo[2,1-j][1,2]dithia[5,8,11,14,17,20,23,26]octaazacyclononacosine-3,20-diyl)diacetic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C37H60O14N14S2
Número CAS:
Peso molecular:
989.1
MDL number:
El producto BDPH9C021F9D no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C37H60N14O14S2/c1-18(52)45-24-17-67-66-16-23(30(39)59)50-34(63)22(13-29(57)58)49-36(65)25-8-5-11-51(25)27(54)15-44-32(61)19(6-2-3-9-38)47-33(62)21(12-28(55)56)46-26(53)14-43-31(60)20(48-35(24)64)7-4-10-42-37(40)41/h19-25H,2-17,38H2,1H3,(H2,39,59)(H,43,60)(H,44,61)(H,45,52)(H,46,53)(H,47,62)(H,48,64)(H,49,65)(H,50,63)(H,55,56)(H,57,58)(H4,40,41,42)/t19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-/m0/s1
Inchi Key
YPHPUVJQSYACEN-HUVRVWIJSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)