Merck
BDPH9C021FA9
Bide Pharmatech
(R)-Methyl 2-(4-hydroxyphenoxy)propanoate
Sinónimos:
methyl (2R)-2-(4-hydroxyphenoxy)propanoate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
El producto BDPH9C021FA9 no se vende actualmente en su país.
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C10H12O4
Número CAS:
Peso molecular:
196.2
MDL number:
El producto BDPH9C021FA9 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C10H12O4/c1-7(10(12)13-2)14-9-5-3-8(11)4-6-9/h3-7,11H,1-2H3/t7-/m1/s1
Inchi Key
UUYSCNGPNOYZMC-SSDOTTSWSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder / Colour: White - Pale yellow
hstatements
signalword
Danger
pictograms
Corrosion
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)