Merck
BDPH9C021FBC
Bide Pharmatech
cis-3-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)cyclobutane-1-carboxylic acid
Sinónimos:
(1r,3r)-3-hydroxy-3-(trifluoromethyl)cyclobutane-1-carboxylic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
El producto BDPH9C021FBC no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C6H7F3O3/c7-6(8,9)5(12)1-3(2-5)4(10)11/h3,12H,1-2H2,(H,10,11)/t3-,5-
Inchi Key
PNVQKVUOLHLJTL-IWLYVCSRSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)