Merck
BDPH9C021FFD
Bide Pharmatech
(2R,3R,4R,5R)-2-(Acetoxymethyl)-5-(6-oxo-1H-purin-9(6H)-yl)tetrahydrofuran-3,4-diyl diacetate
Sinónimos:
(2R,3R,4R,5R)-2-(acetoxymethyl)-5-(6-hydroxy-9H-purin-9-yl)tetrahydrofuran-3,4-diyl diacetate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
El producto BDPH9C021FFD no se vende actualmente en su país.
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C16H18O8N4
Número CAS:
Peso molecular:
394.34
MDL number:
El producto BDPH9C021FFD no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C16H18N4O8/c1-7(21)25-4-10-12(26-8(2)22)13(27-9(3)23)16(28-10)20-6-19-11-14(20)17-5-18-15(11)24/h5-6,10,12-13,16H,4H2,1-3H3,(H,17,18,24)/t10-,12-,13-,16-/m1/s1
Inchi Key
SFEQTFDQPJQUJM-XNIJJKJLSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
99%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white solid
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)