Ensayo
≥97% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
white
solubilidad
DMSO: 1 mg/mL
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
N6(CCOCC6)c1nc(nc4c1[o]c5ncccc54)c2cc(ccc2)NC(=O)c3cnc(cc3)N
InChI
1S/C25H21N7O3/c26-19-7-6-16(14-28-19)24(33)29-17-4-1-3-15(13-17)22-30-20-18-5-2-8-27-25(18)35-21(20)23(31-22)32-9-11-34-12-10-32/h1-8,13-14H,9-12H2,(H2,26,28)(H,29,33)
Clave InChI
YBPIBGNBHHGLEB-UHFFFAOYSA-N
1 of 4
Este artículo | 5.37983 | 5.30389 | 616451-M |
|---|---|---|---|
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze, protect from light |
Descripción general
Nota de preparación
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable