Merck
8.18819
Triethoxymethylsilane
for synthesis
Sinónimos:
Triethoxymethylsilane, Methyltriethoxysilane, MTES
Iniciar sesión para ver los posibles precios especiales de su organización
Seleccione un Tamaño
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
(C2H5O)3SiCH3
Número CAS:
Peso molecular:
178.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Número índice de la CE:
217-983-9
NACRES:
NA.22
Saltar a
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
presión de vapor
13.3 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
220 °C
potencia
15700 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
142 °C/1013 hPa
mp
<-40 °C
temperatura de transición
flash point 33 °C
densidad
0.89 g/cm3 at 20 °C
cadena SMILES
[Si](OCC)(OCC)(OCC)C
InChI
1S/C7H18O3Si/c1-5-8-11(4,9-6-2)10-7-3/h5-7H2,1-4H3
Clave InChI
CPUDPFPXCZDNGI-UHFFFAOYSA-N
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 4
Este artículo
175579339644246174
assay
≥97.0% (GC)
assay
99%
assay
90%
assay
98%
density
0.89 g/cm3 at 20 °C
density
0.895 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.895 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.955 g/mL at 25 °C (lit.)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
bp
142 °C/1013 hPa
bp
141-143 °C (lit.)
bp
141-143 °C (lit.)
bp
102-104 °C (lit.)
mp
<-40 °C
mp
-
mp
-
mp
-
vapor pressure
13.3 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
11 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
11 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
-
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.894 - 0.896
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
93.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
34 °C - closed cup