94633321
Isopak™ Stainless Steel Column IPS630 63 x 50
Seleccione un Tamaño
Acerca de este artículo
Materiales
316L stainless steel bed support (20 µm)
316L stainless steel surface (external)
EPDM rubber seal (Chemraz)
Nylon surface (external)
acetal (polypropylene) surface (external)
polypropylene flow cell
polypropylene surface (external)
stainless steel column tube
Parámetros
2-30 °C temp. range
3.1 bar max. differential pressure (45 psid)
3.1 bar max. inlet pressure (45 psi)
técnicas
protein purification: suitable
Longitud
50 cm (19.7 in.)
área
3119 cm2 , cross-sectional
cama Al
50-500 mm
lecho volumen
16-156 L
Diámetro
63 cm (24.8 in.)