Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
human
reactividad de especies (predicha por homología)
rhesus macaque (based on 100% sequence homology)
envase
antibody small pack of 25 μL
técnicas
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PPY(5539)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Pancreatic Polypeptide in human pancreas tissue sections.
Immunocytochemistry Analysis (ICC): A 1:500 dilution from a representative lot detected Pancreatic Polypeptide in TGP52 cell line.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Nota de preparación
Nota de análisis
Western Blotting Analysis: 1:2,000 dilution of this antibody detected Pancreatic Polypeptide in 10 µg of PANC-1 cell lysate.