Iniciar sesión para ver los posibles precios especiales de su organización
Acerca de este artículo
Código UNSPSC:
41116102
NACRES:
NA.41
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleorigen biológico
human
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
unpurified
clon
SpA264LBg1, monoclonal
Formulario
liquid
envase
pkg of 1 L
concentración
2-10 mg/mL protein (Total Protein Range)
técnicas
agglutination assay: suitable
pH
6.7-7.7
isotipo
IgM
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Standardized, concentrated cell culture supernatant which has been diafiltered with phosphate buffered saline. For the formulation of Anti-s blood typing reagents or devices. Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide Shelf Life: 24 months from date of filtration. Licensed by the US FDA under a shared manufacturing arrangement
Aplicación
Antibody intermediate for further manufacturing use
Production of an in vitro blood typing product or device
Información legal
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable