Iniciar sesión para ver los posibles precios especiales de su organización
Seleccione un Tamaño
25 EA
Preguntar
No se puede adquirir este artículo como usuario invitado. Para más información, póngase en contacto con nosotros en +34 912 158 016o
.Acerca de este artículo
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
Saltar a
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleLínea del producto
Millipore Express®
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Millipore Express®
diám. del filtro
47 mm
Matriz
Millipore Express® SHF
tamaño de poro
0.2 μm nominal pore size
Información legal
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany