Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
9C3, monoclonal
reactividad de especies
rat, human, mouse
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2b
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NCSTN(23385)
Categorías relacionadas
1 of 4
Este artículo | PRS3983 | PRS3985 | HPA070642 |
|---|---|---|---|
| species reactivity rat, human, mouse | species reactivity mouse, rat, human | species reactivity human, rat, mouse | species reactivity human |
| biological source mouse | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| antibody form ascites fluid | antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| clone 9C3, monoclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| Gene Information human ... NCSTN(23385) | Gene Information human ... NCSTN(23385) | Gene Information human ... NCSTN(23385) | Gene Information human ... NCSTN(23385) |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in wet ice |
Inmunógeno
Aplicación
Inmunocitoquímica
Inmunoprecipitación: el tampón de lisis tisular/celular sugerido es Triton X100 1 % o CHAPS al 2 %. El volumen de reacción final sugerido es de 1000 μl con una concentración final de proteína en la mezcla de reacción de 1 mg/ml. El tiempo de incubación sugerido es durante la noche a 2-8°C con rotación. Se sabe que el anticuerpo co-precipita en CHAPS: presenilina, Aph-1 y Pen-2. El usuario debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable